Learn More
(2-Bromoetilo)benceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11414194
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11414194 500 g 500 g
11404194 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11414194 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12528.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 103-63-9 | C8H9Br | 185.064 g/mol
(2-Bromoethyl)benzene is used in the preparation of phenelzine by reacting with hydrazine. It is also used as a starting material to prepare various beta-phenethyl derivatives, active pharmaceutical ingredients, and fragrances. It finds application as a flame retardant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (2-Bromoetil)benceno se utiliza en la preparación de fenelzina reaccionando con hidracina. También se utiliza como material de partida para preparar diversos derivados beta-fenetilo, principios activos y fragancias. Se aplica como pirorretardante.
Solubilidad
Miscible con éter y benceno. No miscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-63-9
Fórmula molecular C8H9Br
Peso molecular (g/mol) 185.064
Número MDL MFCD00000240
Clave InChI WMPPDTMATNBGJN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromoethyl benzene, phenethyl bromide, 2-phenylethyl bromide, 1-bromo-2-phenylethane, phenylethyl bromide, benzene, 2-bromoethyl, 2-phenethyl bromide, beta-bromoethylbenzene, 2-phenyl-1-bromoethane, phenethylbromide
PubChem CID 7666
Nombre IUPAC 2-bromoetilbenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Bromoethyl)benzene
Punto de fusión -56°C
Densidad 1.355
Punto de ebullición 220°C to 221°C
Temperatura de inflamación 89°C (192°F)
Fórmula lineal C6H5(CH2)2Br
Índice de refracción 1.556
Cantidad 500 g
Beilstein 507487
Información de solubilidad Miscible with ether and benzene. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.06
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (2-Bromoethyl)benzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: (2-Bromoethyl)benzene