Learn More
Acrilato de 2-bromoetilo, 94 %, estabilizado con 0,1 % de 4-metoxifenol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11343196
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11343196 1 g 1 g
11353196 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11343196
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L12502.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4823-47-6 | C5H7BrO2 | 179.013 g/mol
2-Bromoethyl acrylate is utilized in curable and reactive polymers due to the presence of reactive bromine. It is also used in the synthesis of other monomers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acrilato de 2-bromoetilo se utiliza en polímeros curables y reactivos debido a la presencia de bromo reactivo. También se utiliza en la síntesis de otros monómeros.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Sensible a la luz y al calor. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, agentes polimerizantes y peróxidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4823-47-6
Fórmula molecular C5H7BrO2
Peso molecular (g/mol) 179.013
Número MDL MFCD00013541
Clave InChI CDZAAIHWZYWBSS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 20963
Nombre IUPAC prop-2-enoato 2-bromoetil
SMILES C=CC(=O)OCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromoethyl acrylate
Nombre de nota stabilized with 0.1% 4-methoxyphenol
Punto de ebullición 52°C to 53°C (5 mmHg)
Cantidad 1 g
Beilstein 1749713
Sinónimo 2-bromoethyl acrylate, acrylic acid, 2-bromoethyl ester, 2-propenoic acid, 2-bromoethyl ester, ccris 4753, acrylic acid 2-bromoethyl ester, 2-bromoethylacrylate, 2-bromoethyl=acrylate, acmc-20ao1p, acrylic acid 2-bromo-ethyl ester, 2-propenoic acid,2-bromoethyl ester
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.01
Porcentaje de pureza 94%