Learn More
Acetato de 2-bromoetilo, TRC
Código de producto. 30329194
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30329194 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30329194 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB75011050G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromoethyl Acetate
CAS 927-68-4
Fórmula molecular C4H7BrO2
Cantidad 50 g
Sinónimo 1-Acetoxy-2-bromoethane, 1-Bromo-2-acetoxyethane, 2-Acetoxyethyl Bromide, 2-Bromoethanol Acetate, Acetic Acid 2-Bromoethyl Ester, NSC 7079
Fórmula InChI InChI=1S/C4H7BrO2/c1-4(6)7-3-2-5/h2-3H2,1H3
SMILES CC(=O)OCCBr
Nombre IUPAC acetato de 2-bromoetilo
Peso molecular (g/mol) 167
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.9629