Learn More
Acetato de 2-bromoetilo, TRC
Código de producto. 30335676
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30335676 5 g 5 g
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30335676 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB7501105G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 2-Bromoethyl Acetate
CAS 927-68-4
Fórmula molecular C4H7BrO2
Cantidad 5 g
Sinónimo 1-Acetoxy-2-bromoethane, 1-Bromo-2-acetoxyethane, 2-Acetoxyethyl Bromide, 2-Bromoethanol Acetate, Acetic Acid 2-Bromoethyl Ester, NSC 7079
Fórmula InChI InChI=1S/C4H7BrO2/c1-4(6)7-3-2-5/h2-3H2,1H3
SMILES CC(=O)OCCBr
Nombre IUPAC acetato de 2-bromoetilo
Peso molecular (g/mol) 167
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.9629
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.