Learn More
Éter de 2-bromoetil-4-nitrofenilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromoethyl-4-nitrophenyl Ether |
| CAS | 13288-06-7 |
| Fórmula molecular | C8 H8 Br N O3 |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8BrNO3/c9-5-6-13-8-3-1-7(2-4-8)10(11)12/h1-4H,5-6H2 |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(OCCBr)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-(2-bromoetoxi)-4-nitrobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 246.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 244.9688 |