Learn More
(2-bromoetoxi)-terc-butildimetilsilano, TRC
Código de producto. 30342516
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30342516 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30342516 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6866255G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-bromoethoxy-tert-butyl-dimethylsilane
CAS 86864-60-0
Fórmula molecular C8 H19 Br O Si
Cantidad 5 g
Sinónimo (2-Bromoethoxy)(1,1-dimethylethyl)dimethyl-silane, (2-Bromoethoxy)(1,1-dimethylethyl)dimethylsilane, (2-Bromoethoxy)dimethyl(1,1-dimethylethyl)silane, (2-Bromoethoxy)dimethyl-tert-butylsilane, (tert-Butyl)(2-bromoethoxy)dimethylsilane, 1-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-2-bromoethane, 1-Bromo-2-(tert-butyldimethylsiloxy)ethane, 1-Bromo-2-[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]ethane, 2-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-1-bromoethane, 2-(tert-Butyldimethylsilyloxy)bromoethane, 2-(tert-Butyldimethylsilyloxy)ethyl Bromide, 2-Bromoethyl-tert-butyldimethylsilyl Ether, 2-Bromoethyloxy(tert-butyl)dimethylsilane, [(2-Bromoethyl)oxy](1,1-dimethylethyl)dimethylsilane
Fórmula InChI InChI=1S/C8H19BrOSi/c1-8(2,3)11(4,5)10-7-6-9/h6-7H2,1-5H3
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCBr
Nombre IUPAC 2-bromoetoxi-terc-butilo-dimetilsilano
Peso molecular (g/mol) 239.225
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.039