Learn More
(2-Bromoetoxi)-terc-butildimetilsilano, 98+ %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10122874 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10122874 1 g Frasco de vidrio 1 g
10784375 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10122874 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 399830010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86864-60-0
Fórmula molecular C8H19BrOSi
Peso molecular (g/mol) 239.22
Número MDL MFCD00209550
Clave InChI JBKINHFZTVLNEM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromoethoxy-tert-butyldimethylsilane, 2-bromoethoxy tert-butyl dimethylsilane, 2-bromoethoxy-t-butyl dimethylsilane, 2-t-butyldimethylsiloxy ethylbromide, 2-bromoethoxy-t-butyldimethylsilane, 2-bromo-ethoxy-tert-butyl-dimethyl-silane, silane, 2-bromoethoxy 1,1-dimethylethyl dimethyl, brch2ch2otbs
PubChem CID 3608067
Nombre IUPAC 2-bromoetoxi-terc-butilo-dimetilsilano
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Bromoethoxy)-tert-butyldimethylsilane
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco a amarillo
Densidad 1.1150g/mL
Punto de ebullición 70°C to 75°C (2.5 mmHg)
Temperatura de inflamación 73°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)CSi(CH3)2O(CH2)2Br
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.115
Estabilizante 5 % max. Na2CO3
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.22
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Cristales o sólido cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (2-Bromoethoxy)-tert-butyldimethylsilane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación