Learn More
(2-Bromoetoxi)-tert-butildimetilsilano, 98 %, estabilizado con carbonato sódico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15482786
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15482786 5 g 5 g
15472786 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15482786 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56594.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 86864-60-0 | Molecular Formula: C8H19BrOSi | Molecular Weight: 239.228 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86864-60-0
Fórmula molecular C8H19BrOSi
Peso molecular (g/mol) 239.228
Número MDL MFCD00209550
Clave InChI JBKINHFZTVLNEM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromoethoxy-tert-butyldimethylsilane, 2-bromoethoxy tert-butyl dimethylsilane, 2-bromoethoxy-t-butyl dimethylsilane, 2-t-butyldimethylsiloxy ethylbromide, 2-bromoethoxy-t-butyldimethylsilane, 2-bromo-ethoxy-tert-butyl-dimethyl-silane, silane, 2-bromoethoxy 1,1-dimethylethyl dimethyl, brch2ch2otbs
PubChem CID 3608067
Nombre IUPAC 2-bromoetoxi-terc-butilo-dimetilsilano
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCBr
Especificaciones
Punto de ebullición 120°C (100mmHg)
Nombre del producto químico o material (2-Bromoethoxy)-tert-butyldimethylsilane
Nombre de nota Stabilized with sodium carbonate
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 5 g
Temperatura de inflamación 73°C (163°F)
Índice de refracción 1.444
Densidad 1.115 g/mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.23
Porcentaje de pureza 98%