Learn More
2-Bromoetanol, TRC
Código de producto. 30333027
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30333027 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30333027 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6847351G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromoethanol
CAS 540-51-2
Fórmula molecular C2 H5 Br O
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-Bromoethanol, 1-Bromo-2-ethanol, 1-Bromo-2-hydroxyethane, 2-Bromoethyl alcohol, 2-Hydroxyethyl bromide, Ethylene bromohydrin, Glycol bromohydrin, NSC 2869, β-Bromoethanol
Fórmula InChI InChI=1S/C2H5BrO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2
SMILES OCCBr
Nombre IUPAC 2-bromoetanol
Peso molecular (g/mol) 124.96
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.9524