Learn More
2-Bromoetanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454003
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
25 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11454003 1000 g 1000 g
11329669 25 g 25 g
11464003 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11454003 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10275.0B
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 540-51-2 | C2H5BrO | 124.965 g/mol
2-Bromoethanol is utilized in selective reduction of nitroarenes. It is used as a solvent and organic synthetic raw material. It finds application in the synthesis of 2-piperidin-1-yl-ethanol by reacting with piperidine. It is used in selective reduction of nitroarenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-bromoetanol se utiliza en la reducción selectiva de nitroarenos. Se emplea como materia prima sintética solvente y orgánica. Sirve para la síntesis de 2-piperidin-1-il-etanol en reacción con la piperidina. Se usa en la reducción selectiva de nitroarenos.
Solubilidad
Miscible con agua, disolvente orgánico y éter de petróleo.
Notas
Sensible a la luz. Higroscópico. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con ácidos fuertes, agentes oxidantes fuertes, agentes reductores fuertes, cloruros ácidos y anhídridos ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 540-51-2
Fórmula molecular C2H5BrO
Peso molecular (g/mol) 124.965
Número MDL MFCD00002827
Clave InChI LDLCZOVUSADOIV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethylene bromohydrin, ethanol, 2-bromo, 2-bromoethan-1-ol, glycol bromohydrin, 2-hydroxyethyl bromide, 2-bromo-1-ethanol, 1-bromo-2-ethanol, ethylenebromohydrin, 2-bromoethyl alcohol, 2-bromo-ethanol
PubChem CID 10898
Nombre IUPAC 2-bromoetanol
SMILES C(CBr)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromoethanol
Punto de fusión -80°C
Densidad 1.762
Punto de ebullición 149°C to 150°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Fórmula lineal BrCH2CH2OH
Índice de refracción 1.493
Cantidad 1000 g
Número UN UN2922
Beilstein 878140
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive
Índice Merck 14,3792
Información de solubilidad Miscible with water,organic solvent and petroleum ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.97
Porcentaje de pureza 97%