Learn More
2-Bromoetanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10234370 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ML
250 ML
5 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10234370 100 mL Frasco de vidrio 100 ML
10274320 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10616292 250 mL Frasco de vidrio 250 ML
10723344 1 L Frasco de vidrio 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10234370 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 106921000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    163.00€
    134.65€ / 100 ml
    Ahorro 28.35€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 540-51-2 | C2H5BrO | 124.96 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 540-51-2
Fórmula molecular C2H5BrO
Peso molecular (g/mol) 124.96
Número MDL MFCD00002827
Clave InChI LDLCZOVUSADOIV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethylene bromohydrin, ethanol, 2-bromo, 2-bromoethan-1-ol, glycol bromohydrin, 2-hydroxyethyl bromide, 2-bromo-1-ethanol, 1-bromo-2-ethanol, ethylenebromohydrin, 2-bromoethyl alcohol, 2-bromo-ethanol
PubChem CID 10898
Nombre IUPAC 2-bromoetanol
SMILES C(CBr)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromoethanol
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -80.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.7600g/mL
Punto de ebullición 149.0°C to 150.0°C (750.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrCH2CH2OH
Índice de refracción 1.4900 to 1.4940
Cantidad 100 mL
Beilstein 01, 338
Fieser 11,77
Índice Merck 15, 3846
Gravedad específica 1.76
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with ethanol, ether, soluble in most common organic solvents,, except petroleum ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.96
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromoethanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.