Learn More
2-Bromoetanol-1,1,2,2-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromoethanol-d4 |
| CAS | 81764-55-8 |
| Fórmula molecular | C2 2H4 H Br O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Ethan-1,1,2,2-d4-ol, 2-bromo- (9 CI), 2-Bromoethan-1,1,2,2-d4-ol, 2-Bromoethanol-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C2H5BrO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2/i1D2,2D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(O)C([2 H])([2 H])Br |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-1,1,2,2-tetradeuterioetanol |
| Peso molecular (g/mol) | 128.99 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 127.9775 g/mol |
| Mostrar más |