Learn More
Sal sódica del ácido 2-bromoetanosulfónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromoethanesulfonic Acid Sodium Salt |
| CAS | 4263-52-9 |
| Fórmula molecular | C2H4BrNaO3S |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Sodium 2-Bromoethanesulfonate, Sodium Bromoethylsulfonate, 2-Bromoethanesulfonic Acid Sodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H5BrO3S.Na/c3-1-2-7(4,5)6;/h1-2H2,(H,4,5,6);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].[O-]S(=O)(=O)CCBr |
| Nombre IUPAC | sodio;2-bromoetanosulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 211.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 209.8962 |