Learn More
Ácido de 2-bromoetanosulfónico, sal sódica, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromoethanesulfonic acid, sodium salt |
| Nombre de nota | 98% |
| % mín. CAS | 97.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 282.0°C to 286.0°C |
| Color | Blanco |
| Pérdida por secado | 0.5% max. |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (ex Br) On dry substance (Argentometry) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Mostrar más |