Learn More
2-Bromodibenzotiofeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15481929
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15481929 25 g 25 g
15461929 1 g 1 g
15471929 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15481929 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64645.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 22439-61-8 | C12H7BrS | 263.152 g/mol
Used as intermediate for organic light-emitting diode(OLED) materials and pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se usa como intermedio farmacéutico y para materiales de diodos emisores de luz orgánicos (OLED).
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Con una ventilación adecuada. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22439-61-8
Fórmula molecular C12H7BrS
Peso molecular (g/mol) 263.152
Número MDL MFCD00089285
Clave InChI IJICRIUYZZESMW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromodibenzo b,d thiophene, dibenzothiophene, 2-bromo, 2-bromobenzo b benzo b thiophene, 4-bromo-8-thiatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaene, acmc-209fwi, 2-bromo-dibenzothiophene, dibenzothiophene,2-bromo, 2-bromodibenzo b thiophene, 2-bromo-dibenzo b,d thiophene, dibenzo b,d thiophene, 2-bromo
PubChem CID 299508
Nombre IUPAC 2-bromobenzotiofeno
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=C(S2)C=CC(=C3)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromodibenzothiophene
Punto de fusión 123°C to 129°C (literature)
Cantidad 25 g
Beilstein 142203
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.15
Porcentaje de pureza 98%