Learn More
2-Bromodibenzofurano, TRC
Código de producto. 30332069
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30332069 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30332069 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6832951G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromodibenzofuran
CAS 86-76-0
Fórmula molecular C12 H7 Br O
Cantidad 1 g
Sinónimo Dibenzofuran, 2-bromo-, 2-Bromodibenzofuran, 2-Bromodibenzo[b,d]furan, NSC 1735, 2-Monobromodibenzofuran, 2-MonoBDF, 2-MBDF
Fórmula InChI InChI=1S/C12H7BrO/c13-8-5-6-12-10(7-8)9-3-1-2-4-11(9)14-12/h1-7H
SMILES Brc1ccc2oc3ccccc3c2c1
Nombre IUPAC 2-bromobenzofurano
Peso molecular (g/mol) 247.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.968