Learn More
2-Bromodibenzo[b,d]tiofeno, TRC
Código de producto. 30329025
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30329025 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30329025 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68335810G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromodibenzo[b,d]thiophene
CAS 22439-61-8
Fórmula molecular C12H7BrS
Cantidad 10 g
Sinónimo 2-Bromodibenzothiophene, NSC 172586
Fórmula InChI InChI=1S/C12H7BrS/c13-8-5-6-12-10(7-8)9-3-1-2-4-11(9)14-12/h1-7H
SMILES Brc1ccc2sc3ccccc3c2c1
Nombre IUPAC 2-bromobenzotiofeno
Peso molecular (g/mol) 263.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.9452