Learn More
Ácido 2-bromocinámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromocinnamic Acid |
| CAS | 7499-56-1 |
| Fórmula molecular | C9 H7 Br O2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | o-Bromo-trans-cinnamic acid, 3-(2-Bromophenyl)acrylic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H7BrO2/c10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(11)12/h1-6H,(H,11,12)/b6-5+ |
| SMILES | OC(=O)\C=C\c1ccccc1Br |
| Nombre IUPAC | ácido (E)-3-(2-bromofenil)prop-2-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 227.05 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 225.9629 |