Learn More
2-bromoclorobenceno, 98,5%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10549990 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10549990 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10050690 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10549990 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 106820250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 694-80-4 | C6H4BrCl | 191.45 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 694-80-4
Fórmula molecular C6H4BrCl
Peso molecular (g/mol) 191.45
Número MDL MFCD00000532
Clave InChI QBELEDRHMPMKHP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromochlorobenzene, o-bromochlorobenzene, 2-chlorobromobenzene, o-chlorobromobenzene, benzene, 1-bromo-2-chloro, 2-bromo-1-chlorobenzene, 1-chloro-2-bromobenzene, benzene, bromochloro, unii-pec7z3yx6p, 1-bromo-2-chloro-benzene
PubChem CID 12754
Nombre IUPAC 1-Bromo-2-clorobenceno
SMILES C1=CC=C(C(=C1)Cl)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromochlorobenzene
Nombre de nota 98.5%
% mín. CAS 98.0
Color Incoloro a naranja amarillento
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.6490g/mL
Cantidad 25 mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.5805 to 1.5825
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Gravedad específica 1.649
Fórmula lineal BrC6H4Cl
Beilstein 05, 209
Punto de ebullición 204°C
Información de solubilidad Solubility in water: 0.045g/L (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.45
Porcentaje de pureza 98.50%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromochlorobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.