Learn More
Ácido 2-bromobutírico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430357
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11430357 250 g 250 g
11420357 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11430357 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21743.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 80-58-0 | C4H7BrO2 | 167.00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80-58-0
Fórmula molecular C4H7BrO2
Peso molecular (g/mol) 167.00
Número MDL MFCD00004216,MFCD00210111,MFCD00210112
Clave InChI YAQLSKVCTLCIIE-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-bromobutyric acid, alpha-bromobutyric acid, butanoic acid, 2-bromo, butyric acid, 2-bromo, .alpha.-bromobytyric acid, butyric acid, .alpha.-bromo, dl-2-bromobutyric acid, a-bromobutyric acid, butyric acid, alpha-bromo, bromobutyric acid
PubChem CID 6655
Nombre IUPAC 2-ácido bromobutanoico
SMILES CCC(Br)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromobutyric acid
Punto de fusión -4°C
Densidad 1.567
Punto de ebullición 99°C to 103°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.472
Cantidad 250 g
Número UN UN3265
Beilstein 1720950
Índice Merck 14,1413
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.01
Porcentaje de pureza 98%