Learn More
2-bromobutano, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromobutane |
| CAS | 78-76-2 |
| Fórmula molecular | C4 H9 Br |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | Butane, 2-bromo-, 2-Bromobutane, (±)-2-Bromobutane, (±)-sec-Butyl bromide, 2-Butyl bromide, Methylethylbromomethane, NSC 8417, sec-Butyl bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9Br/c1-3-4(2)5/h4H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCC(C)Br |
| Nombre IUPAC | 2-bromobutano |
| Peso molecular (g/mol) | 137.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 135.9888 |