Learn More
2-bromobutano, TRC
Código de producto. 30341955
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30341955 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30341955 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68183510G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromobutane
CAS 78-76-2
Fórmula molecular C4 H9 Br
Cantidad 10 g
Sinónimo Butane, 2-bromo-, 2-Bromobutane, (±)-2-Bromobutane, (±)-sec-Butyl bromide, 2-Butyl bromide, Methylethylbromomethane, NSC 8417, sec-Butyl bromide
Fórmula InChI InChI=1S/C4H9Br/c1-3-4(2)5/h4H,3H2,1-2H3
SMILES CCC(C)Br
Nombre IUPAC 2-bromobutano
Peso molecular (g/mol) 137.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.9888