Learn More
2-bromobutano-d9, TRC
Código de producto. 30338738
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30338738 50 mg 50 miligramos
30334738 1 g 1 g
30336999 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30338738 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68183750MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromobutane-d9
CAS 202392-72-1
Fórmula molecular C4D9Br
Cantidad 50 mg
Sinónimo (±)-2-Bromobutane-d9, (±)-sec-Butyl bromide-d9, 2-Bromobutane-d9, 2-Butyl bromide-d9, Methylethylbromomethane-d9, NSC 8417-d9, sec-Butyl bromide-d9
Fórmula InChI InChI=1S/C4H9Br/c1-3-4(2)5/h4H,3H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D
SMILES BrC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC 2-bromo-1,1,1,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutano
Peso molecular (g/mol) 146.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.05