Learn More
2-Bromobutano, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10175593 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
2.50 litro
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10175593 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
10539990 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10325930 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10175593 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 106780025
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 78-76-2 | C4H9Br | 137.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-76-2
Fórmula molecular C4H9Br
Peso molecular (g/mol) 137.02
Número MDL MFCD00000156
Clave InChI UPSXAPQYNGXVBF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sec-butyl bromide, butane, 2-bromo, 2-butyl bromide, methylethylbromomethane, 2-bromo-butane, secondary butyl bromide, sec-butylbromide, 1-bromo-1-methylpropane, ccris 106, bromobutane, 2
PubChem CID 6554
Nombre IUPAC 2-bromobutano
SMILES CCC(C)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromobutane
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -112°C
Densidad 1.2500g/mL
Punto de ebullición 91°C
Temperatura de inflamación 21°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5CH(Br)CH3
Índice de refracción 1.4359 to 1.4379
Cantidad 2.5 L
Beilstein 01,119
Índice Merck 15,1556
Gravedad específica 1.25
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.02
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido