Learn More
2-Bromobutano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11467357
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11467357 250 g 250 g
11457357 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11467357 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15069.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 78-76-2 | C4H9Br | 137.02 g/mol
2-Bromobutane is utilized in the synthesis of non-nucleosides. It is used as a solvent as well as an intermediate in organic synthesis. It is an important raw material used to prepare Grignard reagent by reacting with magnesium. Further, it reacts with hydrocyanic acid to prepare sodium salt to get (+-)-sec-butyl cyanide. It is an important raw material used to prepare Grignard reagent by reacting with magnesium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-bromobutano se utiliza en la síntesis de no nucleósidos. Se utiliza como disolvente y como intermediario en la síntesis orgánica. Es una importante materia prima utilizada para preparar el reactivo de Grignard mediante la reacción con magnesio. Además, reacciona con ácido cianhídrico para preparar sal sódica para obtener cianuro de (+-)-sec-butilo. Es una importante materia prima utilizada para preparar el reactivo de Grignard mediante la reacción con magnesio.
Solubilidad
Miscible con alcohol y éter. Inmiscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes, magnesio, sodio, óxidos de sodio y potasio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-76-2
Fórmula molecular C4H9Br
Peso molecular (g/mol) 137.02
Número MDL MFCD00000156
Clave InChI UPSXAPQYNGXVBF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sec-butyl bromide, butane, 2-bromo, 2-butyl bromide, methylethylbromomethane, 2-bromo-butane, secondary butyl bromide, sec-butylbromide, 1-bromo-1-methylpropane, ccris 106, bromobutane, 2
PubChem CID 6554
Nombre IUPAC 2-bromobutano
SMILES CCC(C)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromobutane
Punto de fusión °C to 112°C
Densidad 1.260
Punto de ebullición 91°C to 92°C
Temperatura de inflamación 13°C (55°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal CH3CHBrCH2CH3
Índice de refracción 1.4369
Cantidad 250 g
Número UN UN2339
Beilstein 505949
Índice Merck 14,1554
Información de solubilidad Miscible with alcohol and ether. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.03
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido