Learn More
2-Bromoborano, técnico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15567529 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15567529 25 g 25 g
15557529 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15567529 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 460740250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4443-48-5 | C10H17Br | 217.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4443-48-5
Fórmula molecular C10H17Br
Peso molecular (g/mol) 217.15
Clave InChI OTOQMOVZIUGCQE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bornyl bromide, 2-bromobornane, bornyl bromide, pract., 2-bromo-1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptane, bornylbromid, bornylbromide, bornane, 2-bromo, 3-bromo-4,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptane, 2-bromo-1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptane #
PubChem CID 138249
Nombre IUPAC 3-bromo-4,7,7-trimetilbiciclo[2.2.1]heptano
SMILES CC1(C2CCC1(C(C2)Br)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromobornane
Punto de ebullición 94.0°C to 96.0°C (15.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.15
Porcentaje de pureza ≥78.0% (GC)
Grado Técnico