Learn More
2-Bromobifenil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10600935 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10600935 5 g Frasco de vidrio 5 g
10588463 1 g Frasco de vidrio 1 g
13408538 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10600935 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 383450050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-07-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 2052-07-5 | C12H9Br | 233.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2052-07-5
Fórmula molecular C12H9Br
Peso molecular (g/mol) 233.11
Número MDL MFCD00000065
Clave InChI KTADSLDAUJLZGL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromobiphenyl, o-bromobiphenyl, 2-bromo-biphenyl, 1,1'-biphenyl, 2-bromo, 2-bromo-1,1'-biphenyl, biphenyl, 2-bromo, 2-bromo-diphenyl, bromobiphenyl, 2-bromodiphenyl, 1,1'-biphenyl, bromo
PubChem CID 16329
Nombre IUPAC 1-bromo-2-fenilbenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2Br
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Bromobiphenyl
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 1.5°C to 2.0°C
Color Incolora
Densidad 1.3520g/mL
Punto de ebullición 297.0°C to 298.0°C
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5C6H4Br
Índice de refracción 1.6280 to 1.6300
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.352
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.11
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Bromobiphenyl
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.