Learn More
Bromuro de 2-bromobenzilzinc, 0,5 M en THF, envasado en argón en botellas resellables ChemSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15465395
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
15465395 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 15465395 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58678.AD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 307496-27-1 | C7H6Br2Zn | 315.313 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromobenzylzinc bromide
Nombre de nota Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 307496-27-1
Densidad 1.015
Fórmula molecular C7H6Br2Zn
Número MDL MFCD01311433
Cantidad 50 mL
Número UN UN3399
Sensibilidad Air sensitive; May form a precipitate
Sinónimo 2-bromobenzylzinc bromide, 2-bromobenzylzinc bromide solution, o-bromobenzylzinc bromide, bromo 2-bromophenyl methyl zinc, 2-bromobenzylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 2-bromobenzylzinc bromide solution, 0.5 m in thf, 2-bromobenzylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Clave InChI DGWAMZSHJOIPLU-UHFFFAOYSA-M
SMILES [CH2-]C1=CC=CC=C1Br.[Zn+]Br
Nombre IUPAC 1-bromo-2-metanodbenceno; bromozinc(1+)
Peso molecular (g/mol) 315.313
PubChem CID 5073751
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.31