Learn More
Bromuro de 2-bromobencilmagnesio, solución de 0,25 M en éter dietílico, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11955891 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11955891 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
1 options
Código de producto. 11955891 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 431611000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-01-2027
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Bromobenzylmagnesium bromide
CAS 56812-60-3, 60-29-7
% mín. CAS 5.37, 87.47
% máx. CAS 12.53, 94.63
Color Amarillo a marrón
Densidad 0.7660g/mL
Punto de ebullición 34.6°C
Temperatura de inflamación −40°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C7H6Br2Mg
Número MDL MFCD01319903
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 0.766
Sinónimo 2-bromobenzylmagnesium bromide, hdxzjaztpvlpex-uhfffaoysa-m, 2-bromobenzylmagnesium bromide solution, bromo 2-bromophenyl methyl magnesium, 2-bromobenzylmagnesium bromide 0.25 m in diethyl ether, 2-bromobenzylmagnesium bromide, 0.25m in diethyl ether, 2-bromobenzylmagnesium bromide solution, 0.25 m in diethyl ether, grignard reagent
Clave InChI HDXZJAZTPVLPEX-UHFFFAOYSA-M
SMILES Br[Mg]CC1=CC=CC=C1Br
Nombre IUPAC magnesio; 1-bromo-2-metanidilbenceno; bromuro
Peso molecular (g/mol) 274.24
PubChem CID 10858676
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.24
Forma física Solución
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Bromobenzylmagnesium bromide, 0.25M solution in diethyl ether
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.