Learn More
Clorhidrato de 2-bromobencilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11453667
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11453667 25 g 25 g
11443667 5 g 5 g
11463667 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11453667 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18151.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5465-63-4 | C7H8BrClN | 221.50 g/mol
It is employed as an intermediate in organic syntheses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como intermedio en síntesis orgánica.
Solubilidad
Soluble en metanol (25 mg/ml).
Notas
Higroscópico. Almacenar lejos de agentes oxidantes, agua/humedad. Almacénese bajo gas inerte. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5465-63-4
Fórmula molecular C7H8BrClN
Peso molecular (g/mol) 221.50
Número MDL MFCD00012853
Clave InChI ZANQNQMPTMEAIP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromobenzylamine hydrochloride, 2-bromophenyl methanamine hydrochloride, o-bromobenzylamine hydrochloride, 1-2-bromophenyl methanamine hydrochloride, 2-bromobenzylamine hcl, 1-2-bromophenyl methylamine hydrochloride, 2-bromophenyl methylamine, chloride, benzenemethanamine, 2-bromo-, hydrochloride, pubchem3749, acmc-1aup2
PubChem CID 2724202
SMILES [Cl].NCC1=CC=CC=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromobenzylamine hydrochloride
Punto de fusión 227°C to 230°C
Cantidad 25 g
Beilstein 3913456
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in methanol (25mg/ml).
Nombre IUPAC (2-bromofenil)metanamina;clorhidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.52
Porcentaje de pureza 97%