missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Clorhidrato de 2-bromobencilamina, 97 %, Thermo Scientific™

Código de producto. 11941129 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11941129 5 g Frasco de vidrio cada uno
10626442 5 g Frasco de vidrio 5 g
10296830 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11941129 Proveedor Afora N.º de proveedor 1100/E

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.

Identificadores de productos químicos

CAS 5465-63-4
Fórmula molecular C7H8BrClN
Peso molecular (g/mol) 221.50
Número MDL MFCD00012853
Clave InChI ZANQNQMPTMEAIP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromobenzylamine hydrochloride, 2-bromophenyl methanamine hydrochloride, o-bromobenzylamine hydrochloride, 1-2-bromophenyl methanamine hydrochloride, 2-bromobenzylamine hcl, 1-2-bromophenyl methylamine hydrochloride, 2-bromophenyl methylamine, chloride, benzenemethanamine, 2-bromo-, hydrochloride, pubchem3749, acmc-1aup2
PubChem CID 2724202
Nombre IUPAC (2-bromofenil)metanamina;clorhidrato
SMILES [Cl].NCC1=CC=CC=C1Br

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 2-Bromobenzylamine hydrochloride
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 225°C to 230°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H4CH2NH2·HCl
Cantidad 5 g
Beilstein 12, 1074
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.52
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino, cristales o trozos
Mostrar más Mostrar menos

RUO - Para uso exclusivo en investigación

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.