Learn More
2-Bromobencilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459593
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11459593 25 g 25 g
11449593 5 g 5 g
11469593 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11459593 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12412.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 3959-05-5 | C7H8BrN | 186.05 g/mol
Pharmaceutical intermediates. As intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Intermedios farmacéuticos. Como intermedio en síntesis orgánica.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en alcohol y éter.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes, aire, dióxido de carbono.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3959-05-5
Fórmula molecular C7H8BrN
Peso molecular (g/mol) 186.05
Número MDL MFCD00025572
Clave InChI NOYASZMZIBFFNZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromobenzylamine, 2-bromophenyl methanamine, o-bromobenzylamine, 2-bromophenyl methylamine, 1-2-bromophenyl methanamine, 2-brobenzylamine, 2-bromo-benzylamine, pubchem20398, acmc-1ct06, benzenemethanamine, 2-bromo
PubChem CID 334072
Nombre IUPAC (2-bromofenil)metanamina
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CN)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromobenzylamine
Punto de ebullición 118°C to 119°C (9 mmHg)
Olor Amine-like
Cantidad 25 g
Número UN UN2735
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in Water. Soluble in Alcohol and Ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.06
Porcentaje de pureza 98%