Learn More
Mercapatano de 2-bromobencilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15403437
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15403437 250 mg 250 miligramos
11356709 1 g 1 g
11366709 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15403437 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26247.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 143888-85-1 | C7H7BrS | 203.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 143888-85-1
Fórmula molecular C7H7BrS
Peso molecular (g/mol) 203.10
Número MDL MFCD04038925
Clave InChI UJNSDLRPHRMVGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromobenzyl mercaptan, 2-bromobenzylmercaptan, 2-bromophenyl methanethiol, o-bromobenzyl hydrosulfide, 2-bromobenzylthiol, 2-bromophenyl methane-1-thiol, 2-bromobenzyl, 2-bromobenzyl mercap, pubchem6847
PubChem CID 2773673
Nombre IUPAC (2-bromofenil)metanetiol
SMILES SCC1=CC=CC=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromobenzyl mercaptan
Densidad 1.527
Punto de ebullición 256°C to 257°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.617
Cantidad 250 mg
Número UN UN2810
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.1
Porcentaje de pureza 99%