Learn More
Bromuro de 2-bromobencilo, TRC
Código de producto. 30339998
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30339998 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30339998 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB67997525G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromobenzyl Bromide
CAS 3433-80-5
Fórmula molecular C7H6Br2
Cantidad 25 g
Sinónimo α,o-Dibromotoluene, o-Bromobenzyl Bromide, o-(Bromomethyl)bromobenzene, 2-(Bromomethyl)bromobenzene, 1-Bromomethyl-2-bromobenzene, 1-Bromo-2-(bromomethyl)benzene
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6Br2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4H,5H2
SMILES BrCc1ccccc1Br
Nombre IUPAC 1-bromo-2-(bromometil)benceno
Peso molecular (g/mol) 249.93
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.8836