Learn More
Bromuro 2-bromobencílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11443654
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11443654 250 g 250 g
11423654 10 g 10 g
11433654 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11443654 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11285.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3433-80-5 | C7H6Br2 | 249.933 g/mol
2-Bromobenzyl bromide was used in the synthesis of substituted quinazolines and 1,2,3,4-tetrahydroquinazolines, 2- and 3-substituted indenes, tris-2-bromotribenzylamine3.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromuro de 2-bromobencilo se utilizó en la síntesis de quinazolinas sustituidas, 1,2,3,4-tetrahidroquinazolinas, 2-indenos sustituidos, 3-indenos sustituidos y tris-2-bromotribencilamina3.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de bases fuertes y agentes oxidantes. Incompatible con aminas, alcoholes y acero.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3433-80-5
Fórmula molecular C7H6Br2
Peso molecular (g/mol) 249.933
Número MDL MFCD00000173
Clave InChI LZSYGJNFCREHMD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromobenzyl bromide, o-bromobenzyl bromide, 1-bromo-2-bromomethyl benzene, 2-bromobenzylbromide, alpha,2-dibromotoluene, benzene, 1-bromo-2-bromomethyl, alpha,o-dibromotoluene, benzene, bromo bromomethyl, alpha-2-dibromotoluene, a,o-dibromotoluene
PubChem CID 76965
Nombre IUPAC 1-bromo-2-(bromometil)benceno
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CBr)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromobenzyl bromide
Punto de fusión 29°C to 32°C
Punto de ebullición 127°C to 129°C (19 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 250 g
Número UN UN1759
Beilstein 971015
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.94
Porcentaje de pureza 98%