Learn More
Alcohol 2-bromobencílico, TRC
Código de producto. 30336181
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30336181 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30336181 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6799955G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromobenzyl Alcohol
CAS 18982-54-2
Fórmula molecular C7H7BrO
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-Bromobenzenemethanol, 1-Bromo-2-(hydroxymethyl)benzene, 2-(Hydroxymethyl)phenyl Bromide, 2-Bromobenzyl Alcohol, o-Bromo-benzyl Alcohol, 2-Bromophenylmethanol, 2-Hydroxymethyl-1-bromobenzene, o-Bromobenzyl Alcohol
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7BrO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4,9H,5H2
SMILES OCc1ccccc1Br
Nombre IUPAC (2-bromofenil)metanol
Peso molecular (g/mol) 187.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.968