Learn More
Alcohol 2-bromobencílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromobenzyl Alcohol |
| CAS | 18982-54-2 |
| Fórmula molecular | C7H7BrO |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 2-Bromobenzenemethanol, 1-Bromo-2-(hydroxymethyl)benzene, 2-(Hydroxymethyl)phenyl Bromide, 2-Bromobenzyl Alcohol, o-Bromo-benzyl Alcohol, 2-Bromophenylmethanol, 2-Hydroxymethyl-1-bromobenzene, o-Bromobenzyl Alcohol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7BrO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4,9H,5H2 |
| SMILES | OCc1ccccc1Br |
| Nombre IUPAC | (2-bromofenil)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 187.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 185.968 |