Learn More
Alcohol de 2-bromobenzilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10408930 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10408930 10 g Frasco de vidrio 10 g
10042320 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10408930 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 180100100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18982-54-2 | C7H7BrO | 187.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18982-54-2
Fórmula molecular C7H7BrO
Peso molecular (g/mol) 187.04
Número MDL MFCD00004600
Clave InChI IOWGHQGLUMEZKG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromobenzyl alcohol, 2-bromophenyl methanol, o-bromobenzyl alcohol, benzenemethanol, 2-bromo, o-bromo-benzyl alcohol, 2-bromobenzylalcohol, 2-bromophenyl methan-1-ol, o-bromobenzylalcohol, 2-bromo-benzylalcohol, pubchem3746
PubChem CID 72850
Nombre IUPAC (2-bromofenil)metanol
SMILES OCC1=CC=CC=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromobenzyl alcohol
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 78.0°C to 82.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H4CH2OH
Cantidad 10 g
Beilstein 06, 445
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.04
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromobenzyl alcohol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.