Learn More
Cloruro de 2-bromobenzoilo, TRC
Código de producto. 30331391
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30331391 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30331391 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6803805G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromobenzoyl Chloride
CAS 7154-66-7
Fórmula molecular C7H4BrClO
Cantidad 5 g
Sinónimo o-Bromobenzoyl Chloride, 2-Bromobenzoic Acid Chloride, NSC 73706
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4BrClO/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H
SMILES ClC(=O)c1ccccc1Br
Nombre IUPAC 2-cloruro de bromobenzoilo
Peso molecular (g/mol) 219.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.9134