Learn More
Cloruro de 2-bromobenzoilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromobenzoyl Chloride |
| CAS | 7154-66-7 |
| Fórmula molecular | C7H4BrClO |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | o-Bromobenzoyl Chloride, 2-Bromobenzoic Acid Chloride, NSC 73706 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4BrClO/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H |
| SMILES | ClC(=O)c1ccccc1Br |
| Nombre IUPAC | 2-cloruro de bromobenzoilo |
| Peso molecular (g/mol) | 219.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 217.9134 |