Learn More
Cloruro de 2-bromobenzoilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11401878
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11401878 10 g 10 g
11411878 50 g 50 g
11421878 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11401878 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14520.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7154-66-7 | C7H4BrClO | 219.462 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7154-66-7
Fórmula molecular C7H4BrClO
Peso molecular (g/mol) 219.462
Número MDL MFCD00000655
Clave InChI NZCKTGCKFJDGFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoyl chloride, 2-bromo, o-bromobenzoyl chloride, benzoyl chloride, o-bromo, 2-bromo-benzoyl chloride, 2-bromobenzoylchloride, 2-bromobenzene-1-carbonyl chloride, o-brombenzoylchlorid, bromo benzoylchloride, o-bromobenzoylchloride, pubchem12510
PubChem CID 23542
Nombre IUPAC 2-cloruro de bromobenzoilo
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)Cl)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromobenzoyl chloride
Punto de fusión 10°C
Densidad 1.674
Punto de ebullición 245°C
Temperatura de inflamación 107°C (224°F)
Índice de refracción 1.596
Cantidad 10 g
Número UN UN3265
Beilstein 508506
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.47
Porcentaje de pureza 98%