Learn More
Cloruro de 2-bromobenzoilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10676862 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10676862 10 mL Frasco de vidrio 10 ml
10122660 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10676862 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 106750100
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7154-66-7 | C7H4BrClO | 219.46 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7154-66-7
Fórmula molecular C7H4BrClO
Peso molecular (g/mol) 219.46
Número MDL MFCD00000655
Clave InChI NZCKTGCKFJDGFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoyl chloride, 2-bromo, o-bromobenzoyl chloride, benzoyl chloride, o-bromo, 2-bromo-benzoyl chloride, 2-bromobenzoylchloride, 2-bromobenzene-1-carbonyl chloride, o-brombenzoylchlorid, bromo benzoylchloride, o-bromobenzoylchloride, pubchem12510
PubChem CID 23542
Nombre IUPAC 2-cloruro de bromobenzoilo
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)Cl)Br
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Bromobenzoyl chloride
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 11.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.6700g/mL
Punto de ebullición 245.0°C
Temperatura de inflamación 107°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H4COCl
Índice de refracción 1.5947 to 1.5967
Cantidad 10 mL
Beilstein 09, 348
Gravedad específica 1.67
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes in contact with water. Other solubilities: slightly soluble in carbontetrachloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.46
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Bromobenzoyl chloride
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.