Learn More
2-Bromobenzotrifluoruro, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479392
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11479392 500 g 500 g
11459392 25 g 25 g
11469392 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11479392 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10134.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 392-83-6 | C7H4BrF3 | 225.008 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 392-83-6
Fórmula molecular C7H4BrF3
Peso molecular (g/mol) 225.008
Número MDL MFCD00000373
Clave InChI RWXUNIMBRXGNEP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromobenzotrifluoride, 1-bromo-2-trifluoromethyl benzene, o-bromobenzotrifluoride, benzene, 1-bromo-2-trifluoromethyl, 2-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 2-brombenzotrifluorid, o-bromobenzyltrifluoride, o-trifluoromethyl bromobenzene, 2-bromotrifluorotoluene, 2-brombenzotrifluorid czech
PubChem CID 9806
Nombre IUPAC 1-bromo-2-(trifluorometil)benceno
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromobenzotrifluoride
Densidad 1.662
Punto de ebullición 167°C to 168°C
Temperatura de inflamación 68°C (154°F)
Olor Aromatic
Índice de refracción 1.482
Cantidad 500 g
Beilstein 1945750
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.01
Porcentaje de pureza 99%