Learn More
2-Bromobenzotiazol, 99%
Código de producto. 15449908
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15449908 1 g 1 g
15459908 5 g 5 g
15469908 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15449908 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63286.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2516-40-7 | C7H4BrNS | 214,08 g/mol
El 2-bromobenzotiazol se utiliza como intermedio farmacéutico.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
El2-bromobenzotiazol se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes, ácidos y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2516-40-7
Fórmula molecular C7H4BrNS
Peso molecular (g/mol) 214.08
Número MDL MFCD02681887
Clave InChI DRLMMVPCYXFPEP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromobenzothiazole, 2-bromobenzo d thiazole, benzothiazole, 2-bromo, dsstox_cid_1498, dsstox_rid_76188, dsstox_gsid_21498, 2-bromobenzthiazole, 2-bromo benzothiazole, 2-bromo-benzothiazole, acmc-20a0ou
PubChem CID 612040
Nombre IUPAC 2-bromo-1,3-benzothiazol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromobenzothiazole
Punto de fusión 39°C to 43°C
Color Amarillo
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.08
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido cristalino
RU– Solo para uso en investigación