Learn More
2-Bromobenzonitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10224420 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10224420 10 g Frasco de vidrio 10 g
1 options
Código de producto. 10224420
Marca: Thermo Scientific Acros 106690100
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromobenzonitrile
Nombre de nota 99%
CAS 2042-37-7
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 53°C to 56°C
Color Blanco a amarillo
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H4BrN
Fórmula lineal BrC6H4CN
Número MDL MFCD00001772
Cantidad 10 g
Beilstein 09, 348
Sinónimo o-bromobenzonitrile, 1-bromo-2-cyanobenzene, benzonitrile, 2-bromo, benzonitrile, o-bromo, 2-bromobenzenecarbonitrile, o-bromocyanobenzene, 2-cyanobromobenzene, 2-bromo-benzonitrile, bromobenzonitrile 2-, bromobenzonitrile
Clave InChI AFMPMSCZPVNPEM-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrC1=CC=CC=C1C#N
Nombre IUPAC 2-bromobenzonitrilo
Peso molecular (g/mol) 182.02
PubChem CID 16272
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.02
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromobenzonitrile
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.