Learn More
Ácido 2-bromobenzoico-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromobenzoic Acid-D4 |
| CAS | 2133385-73-4 |
| Fórmula molecular | C7 D4 H Br O2 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Benzoic-2,3,4,5-d4 acid, 6-bromo- (ACI), 6-Bromobenzoic-2,3,4,5-d4 acid (ACI), 2-Bromobenzoic-3,4,5,6-d4 acid, 2-Bromobenzoic acid-d4, 2-Bromobenzoic-d4 acid, 2-Bromobenzoic acid-D4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H5BrO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4 H,(H,9,10)/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)O)c(Br)c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-bromo-3,4,5,6-tetradeuteriobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 205.0421 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.9724 g/mol |
| Mostrar más |