Learn More
Ácido 2-bromobenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromobenzoic Acid |
| CAS | 88-65-3 |
| Fórmula molecular | C7H5BrO2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | o-Bromobenzoic Acid, NSC 176122, NSC 6976 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5BrO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10) |
| SMILES | OC(=O)c1ccccc1Br |
| Nombre IUPAC | ácido de 2-bromobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 201.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.9473 |