Learn More
Ácido 2-bromobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450164
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11450164 50 g 50 g
11460164 250 g 250 g
11440164 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11450164 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13608.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 88-65-3 | C7H5BrO2 | 201.019 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88-65-3
Fórmula molecular C7H5BrO2
Peso molecular (g/mol) 201.019
Número MDL MFCD00002402
Clave InChI XRXMNWGCKISMOH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-bromobenzoic acid, benzoic acid, 2-bromo, bromobenzoic acid, benzoic acid, o-bromo, 2-bromo-benzoic acid, benzoic acid, bromo, unii-az789tzs4l, az789tzs4l, ortho-bromobenzoic acid, attercop-chm at111657
PubChem CID 6940
Nombre IUPAC ácido de 2-bromobenzoico
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromobenzoic acid
Punto de fusión 146°C to 150°C
Densidad 1.93
Cantidad 50 g
Beilstein 971266
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.02
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromobenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Bromobenzoic acid