Learn More
2-Bromobenzo[b]tiofeno, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10728815
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10728815 250 mg 250 miligramos
10633615 1 g 1 g
10026704 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10728815 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC12210CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 5394-13-8
Fórmula molecular C8H5BrS
Peso molecular (g/mol) 213.092
Número MDL MFCD08435846
Clave InChI WIFMYMXKTAVDSQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromobenzo b thiophene, benzo b thiophene, 2-bromo, 2-bromobenzothiophene, bromobenzothiophene, 2-bromobenzthiophene, bromobenzo b thiophene, 2-bromo-benzo b thiophene, 2-bromobenzo b-thiophene
PubChem CID 94786
Nombre IUPAC 2-bromo-1-benzotiofeno
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(S2)Br
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Bromobenzo[b]thiophene
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.1
Porcentaje de pureza 97%