Learn More
2-Bromobencimidazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11356579
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11356579 5 g 5 g
11346579 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11356579 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26183.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 54624-57-6 | C7H5BrN2 | 197.035 g/mol
Reactant in the synthesis of substituted benzimidazoles. 2-Bromobenzimidazole is the starting compound in the synthesis of polyhalogenobenzimidazoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es el reactivo que se utiliza en la síntesis de benzimidazoles sustituidos. El 2-bromobencimidazol es el compuesto de partida en la síntesis de polihalogenobenzimidazoles.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54624-57-6
Fórmula molecular C7H5BrN2
Peso molecular (g/mol) 197.035
Número MDL MFCD00160009
Clave InChI PHPYXVIHDRDPDI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776281
Nombre IUPAC 2-bromo-1H-benzimidazol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)NC(=N2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromobenzimidazole
Punto de fusión 195°C to 201°C
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-bromobenzimidazole, 2-bromo-1h-benzo d imidazole, 2-bromo-1h-1,3-benzodiazole, 2-bromo-1h-benzoimidazole, 1h-benzimidazole, 2-bromo, bromobenzimidazole, bromo-benzimidazole, pubchem16113, acmc-1an7o, 1h-benzimidazole,2-bromo
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.03
Porcentaje de pureza 99%